Tisk…
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183531-1G OR183531-250MG
APOSOR183531-1GEA 18620 CZK
APOSOR183531-1G APOSOR183531-250MG
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₄N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12022584
CAS číslo: 193902-99-7