Tisk…
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183528-1G OR183528-250MG
APOSOR183528-1GEA 18620 CZK
APOSOR183528-1G APOSOR183528-250MG
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1696692-81-5