Tisk…
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183527-1G OR183527-250MG
APOSOR183527-1GEA 17300 CZK
APOSOR183527-1G APOSOR183527-250MG
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₁₇H₂₂N₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 124802-85-3