Tisk…
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183526-1G OR183526-250MG
APOSOR183526-1GEA 15710 CZK
APOSOR183526-1G APOSOR183526-250MG
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848945
CAS číslo: 289913-84-4