4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183525-1G
OR183525-250MG
APOSOR183525-1GEA
15710
CZK
APOSOR183525-1G
APOSOR183525-250MG
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Vzorec:
C₁₁H₁₇N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11848949 CAS číslo: 155198-10-0 |