Tisk…
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183524-1G OR183524-250MG
APOSOR183524-1GEA 15710 CZK
APOSOR183524-1G APOSOR183524-250MG
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848955
CAS číslo: 119421-28-2