Tisk…
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR183429-1G OR183429-250MG
APOSOR183429-1GEA 11380 CZK
APOSOR183429-1G APOSOR183429-250MG
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈INO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29163658
CAS číslo: 2089966-09-4