Tisk…
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR183423-1G OR183423-250MG
APOSOR183423-1GEA 10350 CZK
APOSOR183423-1G APOSOR183423-250MG
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20924150
CAS číslo: 160041-48-5