Tisk…
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR183422-1G OR183422-250MG
APOSOR183422-1GEA 7440 CZK
APOSOR183422-1G APOSOR183422-250MG
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₄S
MW: 266.273 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20922023
CAS číslo: 27697-60-5