Tisk…
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR183420-1G OR183420-5G
APOSOR183420-1GEA 2480 CZK
APOSOR183420-1G APOSOR183420-5G
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Vzorec: C₈H₇N₃O₂S
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204059
CAS číslo: 244014-85-5