Tisk…
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR183417-5G OR183417-1G
APOSOR183417-5GEA 14850 CZK
APOSOR183417-5G APOSOR183417-1G
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
6-Bromo-5-chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,451 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185790
CAS číslo: 1214328-42-3