Tisk…
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
OR183415-250MG OR183415-1G OR183415-100MG
APOSOR183415-250MGEA 3110 CZK
APOSOR183415-250MG APOSOR183415-1G APOSOR183415-100MG
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,451 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910220
CAS číslo: 959958-25-9