Tisk…
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR183405-1G OR183405-5G
APOSOR183405-1GEA 910 CZK
APOSOR183405-1G APOSOR183405-5G
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃ClN₂
Bod varu: 76…77 °C (0,5 mm Hg)
Bod tání: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756597
CAS číslo: 14339-33-4