Tisk…
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-2-sulphanyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-1,3-thiazole-2-thiol, 2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazole
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 3110 CZK
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Vzorec: C₄H₅NS₂
MW: 131,219 g/mol
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00798571
CAS číslo: 5685-06-3