Tisk…
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 1660 CZK
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₄H₄BrNS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12026322
CAS číslo: 111600-83-0