Tisk…
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,6-dibromopyridine-4-carboxylate, 2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)pyridine
OR18036-5G
APOSOR18036-5GEA 2900 CZK
APOSOR18036-5G
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,928 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042543
CAS číslo: 119308-57-5