Tisk…
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-methyl-1,3-diazine-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methylpyrimidine
OR18025-1G OR18025-250MG
APOSOR18025-1GEA 8670 CZK
APOSOR18025-1G APOSOR18025-250MG
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09863167
CAS číslo: 188781-10-4