Tisk…
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Carboxymethyl)-6-methylaniline, 2-Amino-3-(carboxymethyl)toluene
OR18018-1G OR18018-250MG
APOSOR18018-1GEA 84640 CZK
APOSOR18018-1G APOSOR18018-250MG
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606085
CAS číslo: 1334405-57-0