2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-1-(prop-2-yl)-1H-imidazole
OR17928-1G
OR17928-250MG
APOSOR17928-1GEA
14980
CZK
APOSOR17928-1G
APOSOR17928-250MG
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Vzorec:
C₆H₉ClN₂ MW: 144,602 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10699127 CAS číslo: 1053655-72-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)