Tisk…
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17926-250MG OR17926-500MG OR17926-1G
APOSOR17926-250MGEA 4770 CZK
APOSOR17926-250MG APOSOR17926-500MG APOSOR17926-1G
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Methyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₅H₄BrNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12022344
CAS číslo: 272773-11-2