Tisk…
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 992 CZK
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Bod varu: 114…115 °C (12 mm Hg)
Bod tání: 32…37 °C
Hustota: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780200
CAS číslo: 698-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III