Tisk…
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17919-1G OR17919-5G OR17919-250MG
APOSOR17919-1GEA 1950 CZK
APOSOR17919-1G APOSOR17919-5G APOSOR17919-250MG
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂N₆O₃
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075823
CAS číslo: 119-24-4