2-Nitrophenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR17873-1G
OR17873-250MG
OR17873-5G
APOSOR17873-1GEA
1620
CZK
APOSOR17873-1G
APOSOR17873-250MG
APOSOR17873-5G
2-Nitrophenylacetylene 98%
2-Nitrophenylacetylene
Vzorec:
C₈H₅NO₂ Bod tání: 82…85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01113917 CAS číslo: 16433-96-8 |