Tisk…
5,6-Dihydrouridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17694-1G OR17694-250MG OR17694-5G
APOSOR17694-1GEA 6190 CZK
APOSOR17694-1G APOSOR17694-250MG APOSOR17694-5G
5,6-Dihydrouridine 95%
5,6-Dihydrouridine
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₆
Bod tání: 101…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047490
CAS číslo: 5627-05-4