3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
OR17683-1G
OR17683-5G
OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA
622
CZK
APOSOR17683-1G
APOSOR17683-5G
APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Vzorec:
C₈H₆BrClO₂ MW: 249.489 g/mol Bod tání: 95…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18390582 CAS číslo: 90004-80-1 |