Tisk…
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17681-1G OR17681-5G OR17681-25G
APOSOR17681-1GEA 3740 CZK
APOSOR17681-1G APOSOR17681-5G APOSOR17681-25G
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₇ClO₃
MW: 198,603 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20639602
CAS číslo: 115382-35-9