Tisk…
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 9100 CZK
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,135 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657033
CAS číslo: 55586-26-0