Tisk…
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-bromophenyl methyl sulphone
OR17676-1G OR17676-250MG OR17676-5G
APOSOR17676-1GEA 13230 CZK
APOSOR17676-1G APOSOR17676-250MG APOSOR17676-5G
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602552
CAS číslo: 1375473-63-4