Tisk…
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR17675-1G OR17675-5G OR17675-250MG
APOSOR17675-1GEA 4960 CZK
APOSOR17675-1G APOSOR17675-5G APOSOR17675-250MG
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrIO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28155004
CAS číslo: 1820619-59-7