Tisk…
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
OR17674-1G OR17674-5G OR17674-250MG OR17674-25G
APOSOR17674-1GEA 9920 CZK
APOSOR17674-1G APOSOR17674-5G APOSOR17674-250MG APOSOR17674-25G
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052985
CAS číslo: 1048916-38-6