Tisk…
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrotoluene, 6-Bromo-4-nitro-o-cresol
OR17670-1G OR17670-5G OR17670-250MG
APOSOR17670-1GEA 2980 CZK
APOSOR17670-1G APOSOR17670-5G APOSOR17670-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol 95%
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26392591
CAS číslo: 4186-49-6