Tisk…
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Tribromo-1,3-phenylenediamine
OR17661-1G OR17661-250MG OR17661-5G
APOSOR17661-1GEA 34390 CZK
APOSOR17661-1G APOSOR17661-250MG APOSOR17661-5G
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Vzorec: C₆H₅Br₃N₂
MW: 344,829 g/mol
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466367
CAS číslo: 62477-06-9