Tisk…
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methylaniline, 5-Amino-3-bromo-2-hydroxytoluene, 4-Amino-6-bromo-o-cresol, 5-Bromo-4-hydroxy-m-toluidine
OR17625-1G OR17625-250MG OR17625-5G
APOSOR17625-1GEA 18420 CZK
APOSOR17625-1G APOSOR17625-250MG APOSOR17625-5G
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol 95%
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202,049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12402419
CAS číslo: 848676-36-8