Tisk…
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 4-Bromomethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
OR17618-1G OR17618-250MG
APOSOR17618-1GEA 10750 CZK
APOSOR17618-1G APOSOR17618-250MG
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
4-(Bromomethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Vzorec: C₅H₅BrO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07787463
CAS číslo: 80715-22-6