Tisk…
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17607-1G OR17607-5G OR17607-250MG
APOSOR17607-1GEA 5630 CZK
APOSOR17607-1G APOSOR17607-5G APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13563142
CAS číslo: 89378-43-8