Tisk…
7-(Aminomethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR17563-100MG OR17563-1G OR17563-250MG
APOSOR17563-100MGEA 19640 CZK
APOSOR17563-100MG APOSOR17563-1G APOSOR17563-250MG
7-(Aminomethyl)quinoline
7-(Aminomethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12031213
CAS číslo: 773092-54-9