Tisk…
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17555-1G OR17555-250MG
APOSOR17555-1GEA 24730 CZK
APOSOR17555-1G APOSOR17555-250MG
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one
Vzorec: C₇H₆BrNOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14584992
CAS číslo: 960289-03-6