Tisk…
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethylamine
OR17548-1G OR17548-250MG
APOSOR17548-1GEA 20770 CZK
APOSOR17548-1G APOSOR17548-250MG
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₁₀BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08449281
CAS číslo: 1017788-72-5