Tisk…
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-carboxyphenol, 6-Bromosalicylic acid
OR17501-1G OR17501-250MG
APOSOR17501-1GEA 8270 CZK
APOSOR17501-1G APOSOR17501-250MG
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₃
MW: 217.017 g/mol
Bod tání: 164…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193059
CAS číslo: 38876-70-9