Tisk…
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-iodo-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-2-methyl-1H-indole
OR1740-1G
APOSOR1740-1GEA 5130 CZK
APOSOR1740-1G
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 95%
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected
Vzorec: C₁₄H₁₆INO₂
MW: 357,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864787
CAS číslo: 877996-21-9