Tisk…
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17303-100MG OR17303-250MG OR17303-1G
APOSOR17303-100MGEA 1490 CZK
APOSOR17303-100MG APOSOR17303-250MG APOSOR17303-1G
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01647251
CAS číslo: 53180-76-0