Tisk…
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17258-1G OR17258-5G
APOSOR17258-1GEA 705 CZK
APOSOR17258-1G APOSOR17258-5G
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₅BrO₂S
Bod tání: 38…43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13386488
CAS číslo: 88770-19-8