Tisk…
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-3-iodotoluene, 4-Chloro-6-iodo-o-cresol
OR17198-1G OR17198-5G
APOSOR17198-1GEA 11810 CZK
APOSOR17198-1G APOSOR17198-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol
Vzorec: C₇H₆ClIO
MW: 268,479 g/mol
Bod tání: 59…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606080
CAS číslo: 1257535-34-4