Tisk…
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-3-bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole, tert-Butyl 4-(benzyloxy)-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate
OR1718-1G OR1718-250MG
APOSOR1718-1GEA 7670 CZK
APOSOR1718-1G APOSOR1718-250MG
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Vzorec: C₂₀H₂₀BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864768
CAS číslo: 914349-26-1