Tisk…
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: HEMAm, N-(2-Hydroxyethyl)-2-methylprop-2-enamide
OR17009-1G OR17009-5G OR17009-25G
APOSOR17009-1GEA 1410 CZK
APOSOR17009-1G APOSOR17009-5G APOSOR17009-25G
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,157 g/mol
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080529
CAS číslo: 5238-56-2