Tisk…
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane, 2-{[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl}oxirane, 2-((4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl)oxirane
OR16991-1G OR16991-25G OR16991-5G
APOSOR16991-1GEA 1490 CZK
APOSOR16991-1G APOSOR16991-25G APOSOR16991-5G
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799225
CAS číslo: 56718-70-8