1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxy-1-(pyridin-4-yl)piperidine, 4-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridine
OR16968-5G
OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA
2780
CZK
APOSOR16968-5G
APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O Bod tání: 160…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437501 CAS číslo: 130658-65-0 |