Tisk…
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(1,4'-Bipiperidin-1'-ylsulphonyl)-1H-benzotriazol-1-ol
OR16954-1G OR16954-5G
APOSOR16954-1GEA 5630 CZK
APOSOR16954-1G APOSOR16954-5G
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine
Vzorec: C₁₆H₂₃N₅O₃S
MW: 365.451 g/mol
Bod tání: 195…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114694
CAS číslo: 227471-63-8