Tisk…
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)thiophene-3,4-diol
OR16953-5G OR16953-25G
APOSOR16953-5GEA 2070 CZK
APOSOR16953-5G APOSOR16953-25G
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₆S
MW: 260.264 g/mol
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094035
CAS číslo: 1822-66-8