Tisk…
2-Amino-4,5-dichlorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-hydroxyaniline
OR16946-1G
APOSOR16946-1GEA 2690 CZK
APOSOR16946-1G
2-Amino-4,5-dichlorophenol
2-Amino-4,5-dichlorophenol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406838
CAS číslo: 28443-57-4